Learn More
Poulten Graf™ Adaptador roscado de polipropileno
Adaptadores roscados fabricados con polipropileno.
15.80€ - 136.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador de rosca |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10036211
|
Poulten Graf™
101 09052 |
GL 32; 52 mm |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10106160
|
Poulten Graf™
101 09038 |
GL 32; 38 mm |
15.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10587872
|
Poulten Graf™
101 09040 |
GL 32; 40 mm |
16.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
Adaptador de rosca | |
Polipropileno | |
1 unidad |