Learn More
Buerkle™ Recipiente para muestras de polipropileno
Caja de muestras con tapa roscada. Ideal para la toma de muestras y el transporte. Disponible en dos calidades de material: PP altamente transparente para polvo, pastas, líquidos, o PFA para la recogida de muestras súper puras. Vaciado sin residuos porque no hay grietas.
Especificaciones
Tipo de producto Sample Cup
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal for Taking Samples and Transport
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • PP o PFA esterilizables en autoclave
  • Lados gruesos
  • Recipiente para muestras PFA no apto para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Sample Cup
Polipropileno
Ideal for Taking Samples and Transport
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Buerkle™ Recipiente para muestras de polipropileno