Learn More
Brady™ Bloqueo de la válvula esférica Prinzing de polipropileno
Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental.
Marca:  Brady™ 800110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11744944
  • 54.65€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Sistemas de bloqueo de válvulas, Sistemas de bloqueo de válvulas con palanca
  • Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental.
Especificaciones
Especificaciones
Bloqueo de la válvula esférica Prinzing
Polipropileno
Bloqueo de la válvula esférica Prinzing
7,24 mm
134,29 x 103,45 mm
4.07 in.
103,45 mm
5.29 in.
Rojo
OSHA 1910.147
0.29 in.
77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Lockout Tagout
103,45 mm
1 unidad
134,29 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Bloqueo de la válvula esférica Prinzing de polipropileno > Rojo; ancho: 134,29mm