Learn More
Ratiolab™ Pipeta de polipropileno Finntip™
Utilice estas puntas de pipeta para una manipulación de líquidos sencilla y segura en las aplicaciones más sensibles.La pipeta de polipropileno Ratiolab ™ Finntip™ es ideal para pipetas manuales o electrónicas, simples o multicanal.
12.30€ - 15.80€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para todas las pipetas disponibles en el mercado |
Método de esterilización | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10130101
|
Ratiolab™
2400620 |
De 1000 to 5000 μl |
12.30€
paquete de 75 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10106140
|
Ratiolab™
2400640 |
De 2000 a 10 000 μl |
15.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Ideal para todas las pipetas disponibles en el mercado
- Fabricada con polipropileno de alta calidad
- Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
- Manipulación óptima gracias a la forma estable
- Esterilizable en autoclave
- Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
- Excelente transparencia y superficies de alta calidad
- Humedecimiento residual mínimo
- Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
- Volúmenes de punta orientados a la práctica
Especificaciones
Translúcido | |
CE, IVD | |
Autoclavable | |
FinnTip™ |
Autoclavable | |
Ideal para todas las pipetas disponibles en el mercado | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |