Learn More
Merck Filtro de red de polipropileno
173.00€ - 685.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11723633
|
Merck
PP2514250 |
14 mm | 25 μm |
685.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10713291
|
Merck
PP2502500 |
25 mm | 25 μm |
173.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10297910
|
Merck
PP2504700 |
47 mm | 25 μm |
238.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10688081
|
Merck
PP4509030 |
90 mm | 45 μm |
273.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10792151
|
Merck
PP4504700 |
47 mm | 45 μm |
235.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. They are ideally suited for general clarifying and prefiltration applications including solvents, deionized water and bioburden reduction. They also provide broad thermal compatibility.The prefilters provide high particle retention, high dirt holding capacity and low pressure drop. They are designed for filtration of organic solvents, but they can also be used - once properly wetted with alcohol - for the filtration of aqueous solutions.Features & Benefits:•Compatible with aggressive solvents •Prefilters have high dirt-holding capacity Applications:General Prefiltration and Clarification, Suitable for Organic SolventsEspecificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
Filtro de red |