Learn More
Merck Filtro de red de polipropileno
Marca: Merck PP4504700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los filtros de polipropileno Millipore están fabricados con materiales de polipropileno vírgenes al 100 %. Son ideales para aplicaciones generales de aclarado y prefiltración, incluidos disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana. También proporcionan una amplia compatibilidad térmica. Los prefiltros proporcionan alta retención de partículas, alta capacidad de retención de suciedad y baja caída de presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero, una vez humedecidos correctamente con alcohol, también pueden usarse para la filtración de soluciones acuosas. Características y ventajas: •Compatible con disolventes agresivos •Los prefiltros tienen una alta capacidad de retención de suciedad Aplicaciones: Prefiltración general y aclarado, adecuada para disolventes orgánicosEspecificaciones
Blanca | |
Plano | |
45 μm | |
Hidrófilo | |
Paquete de 100 | |
Filtro de red | |
47 mm |
Filtro de red | |
Polipropileno | |
Para aplicaciones generales de clarificación y prefiltración | |
100Pack | |
Plano | |
47 mm |