Learn More
Merck Filtro de red de polipropileno
Marca:  Merck PP2514250
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11723633
  • 685.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de polipropileno Millipore están fabricados con materiales de polipropileno vírgenes al 100 %. Son ideales para aplicaciones generales de aclarado y prefiltración, incluidos disolventes, agua desionizada y reducción de contaminación microbiana. También proporcionan una amplia compatibilidad térmica. Los prefiltros proporcionan alta retención de partículas, alta capacidad de retención de suciedad y baja caída de presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero, una vez humedecidos correctamente con alcohol, también pueden usarse para la filtración de soluciones acuosas. Características y ventajas: •Compatible con disolventes agresivos •Los prefiltros tienen una alta capacidad de retención de suciedad Aplicaciones: Prefiltración general y aclarado, adecuada para disolventes orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
25 μm
Filtro de red
Polipropileno
100Pack.
14 mm