Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas de almacenamiento de microtubos de polipropileno
Organice al instante los tubos de ensayo de microcentrífuga en cualquier laboratorio
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Color-coded racks provide easy identification of specific laboratory procedures or individual technician's trays
- Each well is numbered for easy sample location
- Autoclavable and suitable for freezing
- Excellent for benchtop use, in storage or transport of samples
- Choose from 12 colors, including natural, plus assorted packs
- Capacity: Hold 80 screw-cap microcentrifuge tubes up to 2.0mL in a 16 x 5 array
Especificaciones
Microtube Storage Rack | |
Orange | |
Polypropylene | |
5/Pk. | |
26.7 cm | |
22.9 cm | |
12.7 cm |
Autoclavable | |
Tubes (2 mL) | |
80 | |
10,5 x 9 x 5 pulg (26,7 x 22,9 x 12,7cm) | |
10,5 in | |
9 in. | |
5 in. |
Título del producto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas de almacenamiento de microtubos de polipropileno > Color: Naranja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido