Learn More
BRAND™ Pipetas dosificadoras de polipropileno
Estructura de polipropileno de alta claridad. Calibrado para administrar y resistente a roturas.
Marca: BRAND™ 27612
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricación de polipropileno, plástico tipo 3
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Subdivisiones: 0,1 ml
- Se suministran en paquetes de 12
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Para el suministro | |
Sí | |
0,1 ml | |
12/paq. | |
330 mm |
Sí | |
Polipropileno | |
Azul | |
Impreso | |
5 ml |
Título del producto
BRAND™ Pipetas dosificadoras de polipropileno > Capacidad: 5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido