Learn More
Huenersdorf™ Vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas
El vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas Huenersdorf™ tiene escalas grabadas de color azul y moldeadas por inyección. Las graduaciones están marcadas en incrementos adecuados a la capacidad.
Marca: Huenersdorf™ 939000
Descripción
- Vaso de precipitados de polipropileno
- Graduados
- Escala grabada en azul
- Escala moldeada por inyección
- Transparente
Especificaciones
Transparente | |
5000 ml | |
Para el uso en el laboratorio, el taller y el hogar | |
Con escala moldeada por inyección y escala grabada en azul | |
1 unidad | |
Esterilizable en autoclave | |
Escala de graduación azul |
203 mm | |
Polipropileno | |
257 mm | |
100 ml | |
Vaso de precipitados | |
Sí |
Título del producto
Huenersdorf™ Vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas > Capacidad: 5000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido