Learn More
Huenersdorf™ Vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas
El vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas Huenersdorf™ tiene escalas grabadas de color azul y moldeadas por inyección. Las graduaciones están marcadas en incrementos adecuados a la capacidad.
Brand:  Huenersdorf™ 936000
 View more versions of this product
Product Code. 12065605
  • 15.20€ / cada uno
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Vaso de precipitados de polipropileno
  • Graduados
  • Escala grabada en azul
  • Escala moldeada por inyección
  • Transparente
Specifications
Specifications
Transparente
1000 ml
Para el uso en el laboratorio, el taller y el hogar
Con escala moldeada por inyección y escala grabada en azul
1 unidad
Esterilizable en autoclave
Asa cerrada
117 mm
Polipropileno
165 mm
10 ml
Vaso de precipitados
Sí
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Huenersdorf™ Vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas > Capacidad: 1000 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.