Learn More
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno
Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de 'vástago alto'. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Marca:  Brady™ 065591
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10462034
  • 30.55€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Sistemas de bloqueo de válvulas de volante
  • Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de vástago alto. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Especificaciones
Especificaciones
Bloqueo de la válvula de compuerta
Amarillo
OSHA 1910.147
5.2 in.
50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Lockout Tagout
141,7 mm
1 unidad
184,8 mm
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 YELLOW
Polipropileno
Brady Gate Valve Lockouts
132.08 mm
184,80 x 141,70 mm
5.58 in.
Etiquetas de peligro en inglés, español y francés
7.28 in.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno > Amarillo; ancho: 184,8mm; altura: 141,7mm