Learn More
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno
Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de 'vástago alto'. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Marca: Brady™ 065595
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistemas de bloqueo de válvulas de volante
- Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de vástago alto. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Especificaciones
Bloqueo de la válvula de compuerta | |
Verde | |
OSHA 1910.147 | |
2.78 in | |
35.90 x 120.10 x 80 mm | |
Lockout Tagout | |
80 mm | |
1 unidad | |
120,1 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 GREEN | |
Polipropileno | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
70.61 mm | |
120,10 x 80,00 mm | |
3.15 in. | |
Etiquetas de peligro en inglés, español y francés | |
4.72 in. |
Título del producto
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno > Verde; ancho: 120,1mm; altura: 80 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido