Learn More
Cole-Parmer™ Carcasa y sumidero de filtro de polipropileno de extremo abierto doble
La carcasa de filtro y sumidero de polipropileno de doble extremo abierto de uso general Cole-Parmer™ es una carcasa de uso general que acepta cuerpos de filtro atornillados para facilitar el cambio.
Marca: Cole-Parmer™ 01508-35
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en polipropileno relleno de talco para una amplia compatibilidad química y durabilidad.
- Adecuado a 125 °C (52 °C).
- Presión máxima: 125 psig
- Sellado Buna N.
Especificaciones
20 in | |
Azul | |
1 cartucho con ambos extremos abiertos de 50,80 cm (20 pulg) o 2 cartuchos de papel impregnados de carbono o plisados acoplados | |
Máx: 125 psi | |
Amplia compatibilidad química y durabilidad, carcasa de uso general | |
Tapón de rosca | |
Polipropileno, material de la carcasa: Polipropileno relleno de talco | |
Carcasa: 58,1 in |
Norma NSF 42 | |
Carcasa de doble extremo abierto con sumidero azul largo | |
Carcasa de filtro | |
De 1 a 15 GPM | |
Buna N | |
0,75 in | |
51,7 °C | |
Diám. ext. de la carcasa: 13,02 cm |
Título del producto
Cole-Parmer™ Carcasa y sumidero de filtro de polipropileno de extremo abierto doble > Caudal: De 1 a 15 GPM
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido