Learn More
Cole-Parmer™ Cartuchos de densidad en gradiente hilado de doble extremo abierto de polipropileno
Elimine una amplia gama de partículas deformables y no deformables, como arena, limo, lodo, óxido y escamas con estos cartuchos con doble extremo abierto. Los cartuchos de densidad en gradiente hilados con doble extremo abierto de polipropileno proporcionan una mayor capacidad de retención de suciedad y no alteran el sabor, el olor ni el color.
19.40€ - 31.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma NSF 42 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para eliminar una amplia gama de partículas deformables y no deformables, como arena, limo, lodo, óxido y escamas |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 63°C |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | 63°C |
Descripción
- Certificado según la norma NSF 42 para materiales.
- La construcción de polipropileno es resistente a ataques químicos y bacterianos.
- Adecuado a 63 °C
- Para un rendimiento óptimo, cambie los cartuchos a 25 psid
Especificaciones
Norma NSF 42 | |
Para eliminar una amplia gama de partículas deformables y no deformables, como arena, limo, lodo, óxido y escamas | |
63°C |
Polipropileno | |
63°C | |
Cartucho de filtro |