Learn More
Huenersdorf™ Recipientes para muestras
Redondos, naturales, para diversas aplicaciones. Los recipientes de polipropileno Huenersdorf™ se han fabricado con polipropileno (PP) seguro para los alimentos.
Marca:  Huenersdorf™ 915600
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11702045
  • 126.00€ / paquete de 12
Descripción
  • Resistente a bases y ácidos diluidos
  • Con tapa cerrada herméticamente
  • Muy congelable
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente para muestras
Polipropileno
1000 mL
Polietileno
Natural
126 mm
12/paq.
Sí
Redondo
Natural
Tapón de rosca
125 mm
Tapón de rosca
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Huenersdorf™ Recipientes para muestras > Redondo; capacidad: 1000mL