Learn More
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread
Fabricados con polipropileno.
Marca: Buerkle™ 8535-0012
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
- Adecuados para su uso con productos alimenticios
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
EU Foodstuffs | |
Polipropileno | |
Closing Cap |
Autoclavable | |
1/2 in. |
Título del producto
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread > Thread Size: 1/2 in.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido