Learn More
Masterflex™ Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits
Cole-Parmer Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits, Autoclavable: Autoclavable, For Use With: Male Luer Lock, Packaging Quantity: 1 Pack, Barbed Connector/Reducer Kit
143.00€ - 144.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 1/pack |
Tipo de producto | Kits de reductor/conector dentado |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12810553
|
Masterflex™
MFLX41514-03 |
Tamaño: Pequeño |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12832223
|
Masterflex™
41514-07 |
Tamaño: Grande |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Cole-Parmer Polypropylene Barbed Connector/reducer Kits, Autoclavable: Autoclavable, For Use With: Male Luer Lock, Packaging Quantity: 1 Pack, Barbed Connector/Reducer Kit
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | |
Polipropileno | |
1/pack | |
Kits de reductor/conector dentado |