Learn More
Poulten & Graf GmbH Adaptador de polipropileno para dispensador FORTUNA™ con rosca
Completar un dispensador FORTUNA™ con un adaptador que viene con una amplia selección de roscas. El adaptador de polipropileno Poulten & Graf GmbH para dispensadores con rosca FORTUNA™ permite que los recipientes más pequeños se apoyen encima del depósito existente.
Marca: Poulten & Graf GmbH 101 09036
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para dispensador OPTIFIX y POLYFIX
- Fabricados en polipropileno
- Adaptador con rosca
- Se puede utilizar con la mayoría de los productos químicos y líquidos
Especificaciones
Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX | |
Blanco | |
Polipropileno | |
1 |
Esterilizable en autoclave | |
Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX | |
Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX | |
GL 36 |
Videos
-
Poulten Graf FORTUNA OPTIMAT 3
Poulten and Graf Parts for Dispensers
Tamaño : 622.9 kB
Título del producto
Poulten & Graf GmbH Adaptador de polipropileno para dispensador FORTUNA™ con rosca > Tamaños de rosca: GL 36
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido