Learn More
Vitlab™ Fórceps de polioximetileno
Fabricados con POM para una excelente estabilidad dimensional. Las fórceps de polioximetileno VITLab™ tienen ranuras en el exterior para un manejo y agarre óptimos.
Marca: Vitlab™ 68099
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para embotellado y decantación
- Amarillo
- Romo
- Elástico
- Muy buena resiliencia
Especificaciones
Redondo | |
115 mm | |
5/paquete | |
Pinzas |
POM | |
Pinzas | |
Para esterilización en autoclave, embotellado y decantación |
Título del producto
Vitlab™ Fórceps de polioximetileno > Estilo de punta: Extremo redondeado; longitud: 115 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido