Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMIDE-6 Polyester Sheets
143.00€ - 234.00€
Especificaciones
Tipo Lámina de poliéster
Grosor (métrico) 0,1 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
10496661
Ver documentos
Macherey-Nagel™
803013
20 x 20 cm
234.00€
paquete de 25
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10699961
Ver documentos
Macherey-Nagel™
803012
5 x 20 cm
143.00€
paquete de 50
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Lámina de poliéster
0,1 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMIDE-6 Polyester Sheets