Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio para CCF Alox-25 UV254
Marca:  Macherey-Nagel™ 807021
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10584611
  • 273.00€ / paquete de 100
Especificaciones
60 Å
Placas de vidrio
0,25 mm
100/Paq.
UV254
5 x 20 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio para CCF Alox-25 UV254 > Tamaño de la placa: 50 x 200mm