Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 80 C18
Marca: Macherey-Nagel™ 711011.1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
63-100 μm | |
POLYGOPREP de 60 a 80 | |
Desde 2 hasta 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Cromatografía líquida |
60 Å | |
Cromatografía líquida | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Sílice |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 80 C18 > Cantidad: 1kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido