Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711025.1000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10246551
  • 3280.00€ / 1000 g
Especificaciones
15-25 μm
POLYGOPREP de 300 a 20
1 kg
Polygoprep
300 Å
Desde 2 hasta 8
POLYGOPREP C18
Cromatografía líquida
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C18 > Cantidad: 1kg