Learn More
Buerkle™ Acoplamientos de manguera de polietileno
Acoplamientos de manguera cónicos acoplables para un funcionamiento sin presión.
Marca:  Buerkle™ 8704-0810
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10673443
  • 24.28€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Fabricados con polietileno
  • Se proporcionan en paquetes de 10
  • Disponibles en una gama de diámetros de manguera
Especificaciones
Especificaciones
EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavable
7 to 10 mm Hose
10/Pk.
Hose Coupling
7 to 10 mm
Polietileno
Funcionamiento sin presión
Cónicos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Buerkle™ Acoplamientos de manguera de polietileno > Diámetro: De 7 a 10 mm