Learn More
Kartell™ Frasco cuentagotas de tipo Ranvier
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con un frasco cuentagotas, una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo. El frasco con cuentagotas de tipo Ranvier de Kartell™ viene completo con un tubo de polietileno y una tetina de goma para una dispensación gota a gota o un flujo.
30.81€ - 33.53€
Especificaciones
Color | Neutral |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tubo de polietileno, tetina de goma |
Material | Polietileno |
Cantidad | Paquete de 10 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12681016
|
Kartell™
0038800 |
50 ml |
33.85€ 30.81€ / paquete de 10 Ahorro 3.04€ 8% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
10585231
|
Kartell™
0038900 |
100 ml |
36.65€ 33.53€ / paquete de 10 Ahorro 3.12€ 8% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
Descripción
- Incluye tubo de PE y tetina de goma
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Neutral | |
Tubo de polietileno, tetina de goma | |
Paquete de 10 | |
Frasco cuentagotas |
Productos alimenticios | |
Polietileno | |
Frasco |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kartell™ Frasco cuentagotas de tipo Ranvier