Learn More
Macherey-Nagel™ Microset F1 de láminas de poliéster Polygram SIL G CEL 300 para TLC Código de producto.: 12430107
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Macherey-Nagel™ Microset F1 de láminas de poliéster Polygram SIL G CEL 300 para TLC
Código de producto. 12430107 Tienda Macherey-Nagel Productos
4 x 8 cm, cada uno
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12430107
Marca: Macherey-Nagel™ 814200
Micro-Set F1 is the advanced set 1 for science education. It contains all chemicals required for the separation of - Amino acids.
Especificaciones
Material Láminas de poliéster Polygram SIL G, CEL 300
Cantidad 1 unidad
Tipo Microset F1 para TLC
Incluye 1 manual; 50 capilares de vidrio 1μ L; 50 hojas de poliéster Polygram SIL G/UV254 y CEL 300, 4 x 8 cm; 100 ml de n-butanol, reactivo de pulverización de ninhidrina (en etanol), acetona, solución de amoníaco al 25 % y reactivo de pulverización de ácido rubeánico (en etanol)* ; 50 ml de ácido acético al 50 % y ácido clorhídrico al 18 %* ; 8 ml de mezcla de prueba de aminoácidos (véase más arriba), solución de referencia de arginina y solución de referencia de triptófano (cada solución acuosa); 8 ml de cada mezcla de prueba de cationes de metales pesados (véase más arriba), solución de referencia de Mn(II) y solución de referencia de Cu(II) (cada solución acuosa)
Dimensiones (L x An) 4 x 8 cm
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, acetone, ammonia solution,manganese(II) sulphate monohydrate, copper(II) sulphate pent
Título del producto
Macherey-Nagel™ Microset F1 de láminas de poliéster Polygram SIL G CEL 300 para TLC >