Learn More
Macherey-Nagel™ Microset M de láminas de poliéster Polygram CEL 300 para TLC
TLC polyester sheets POLYGRAM CEL 300, native fibrous cellulose layer.
Marca: Macherey-Nagel™ 814027
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TLC polyester sheets POLYGRAM CEL 300, native fibrous cellulose layer.
Especificaciones
Láminas de poliéster Polygram CEL 300 | |
Microset M para TLC | |
4 x 8 cm |
200/Paq. | |
2 cámaras de revelado; 2 x 50 capilares de vidrio 1μ L; 1 capuchón de goma para capilares de vidrio; 2 guías de localización; 1 probeta de medición de 10 ml; Vaso de precipitados de 1 ml 1 pulverizador de laboratorio de vidrio con pera de goma; 1 jeringa de plástico de 1 ml; 20 hojas de papel de filtro MN 713, 15 x 21 cm; 50 láminas de poliéster Polygram CEL 300 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Microset M de láminas de poliéster Polygram CEL 300 para TLC > Tamaño: 4 x 8 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido