Learn More
Masterflex™ Caudalímetros de policarbonato con válvula
Marca: Masterflex™ 32900-52
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Caudalímetro de área variable | |
Acero inoxidable | |
De 4 a 50 LPM | |
±1% |
±4 % (escala completa) | |
100 psi | |
Válvula de ajuste de precisión para un control de flujo preciso y sin fugas | |
de 65 °C |
Título del producto
Masterflex™ Caudalímetros de policarbonato con válvula > Caudal: De 4 a 50 LPM
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido