Learn More
Koflo Mezcladores en línea montados de poliacetal
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
96.95€ - 134.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11724149
|
Koflo
04668-16 |
286 mm |
134.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774139
|
Koflo
04668-02 |
89 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11704149
|
Koflo
04668-14 |
184mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- For use with compression fitting with the same tubing OD
Especificaciones
Mezcladores en línea montados |