Learn More
Koflo Mezcladores en línea montados de poliacetal
Código de producto. 11724149 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
89 mm
184mm
286 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11724149 286 mm paquete de 10
11774139 89 mm paquete de 10
11704149 184mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 11724149
Marca: Koflo 0466816
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0.5 in.
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (imperial) 11.3 in.
Longitud (métrico) 286 mm
Tipo Mezcladores en línea montados