Learn More
Koflo Mezcladores en línea montados de poliacetal
Código de producto. 11704149 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
89 mm
184mm
286 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11704149 184mm paquete de 10
11774139 89 mm paquete de 10
11724149 286 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 11704149
Marca: Koflo 0466814
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mounted In-Line Static Mixers can be used with any compression fitting with the same tubing OD.
  • For use with compression fitting with the same tubing OD
Especificaciones
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 184mm
Tipo Mezcladores en línea montados