Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 500 LT
Los enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento serie Polar Accel 500 LT ofrecen 500 vatios de enfriamiento con un intervalo de temperatura de – 25 a +80 °C.
4854.15€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 0,74 gal |
---|---|
Capacidad (métrico) | 2,8 L |
Certificaciones/conformidad | Lista UL, marca CE/CSA, WEEE, RoHS |
Comunicaciones | Digital |
Tipo de condensador | Refrigerado por aire |
Código de producto | Marca | Capacidad calorífica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad calorífica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11632329
|
Thermo Scientific™
223432100 |
2 kW |
4854.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Los enfriadores de circulación de enfriamiento/calentamiento Thermo Scientific™ serie Polar Accel 500 LT ofrecen 500 vatios de enfriamiento con un intervalo de temperatura de – 25 a +80 °C. Dinámicos, fiables y eficaces, estos potentes y compactos enfriadores ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento para conseguir una subida y una bajada rápidas de la temperatura. Opciones de bomba impelente o bomba aspirante-impelente y de comunicación USB para permitir un ajuste perfecto a su laboratorio.
Diseñados sobre la base de la información proporcionada por los clientes, estos enfriadores de circulación de fácil uso ofrecen una completa serie de funciones de enfriamiento. Para asegurar la facilidad de uso, todo el mantenimiento operativo y preventivo se realiza a través de la interfaz del panel frontal.
- Interfaz HMI intuitiva con control e indicador digitales
- Su depósito interno de pequeño tamaño y su gran capacidad de enfriamiento permiten la subida y bajada rápidas de las temperaturas.
- Opciones de bombas para aumentar la presión y el flujo para aplicaciones exigentes
- El control del sistema facilita el uso y el procedimiento de llenado y vaciado
- Fácilmente accesible desde el panel frontal para que no sea necesario cambiar la posición de la máquina para el llenado o el vaciado.
- El sistema de refrigeración por aire permite colocar varias unidades una al lado de otra.
- Funcionamiento extremadamente silencioso: menos de 58 dBA
- Puerto USB opcional para comunicación serie
Información para pedidos:
El control remoto de temperatura y la comunicación están disponibles en los modelos seleccionados. Para obtener más información, llame al 800-258-0830.
Especificaciones
0,74 gal | |
Lista UL, marca CE/CSA, WEEE, RoHS | |
Refrigerado por aire | |
21 l/min | |
De -25 °C a +80 °C | |
500 LT | |
9,1 in | |
24,8 in | |
19,2 in | |
66 lb |
2,8 L | |
Digital | |
500w | |
Bomba impelente | |
11,7 psi | |
±0,1 °C | |
23,2 cm | |
62 cm | |
48,7 cm | |
30 kg |