Learn More
Thermo Scientific™ Filtro estéril de 0.2 μm para sistemas de purificación de agua Barnstead™
Reduzca las bacterias mediante el filtro estéril de 0,2 μm para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, que se puede esterilizar en autoclave hasta 5 veces.
221.00€ - 270.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950206
|
Thermo Scientific™
50157375 |
Filtro esterilizado de 0,1 μm |
270.00€
1 unidad |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367111
|
Thermo Scientific™
09.1003 |
Filtro estéril, 0,2 µm |
221.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Reduzca las bacterias mediante el filtro estéril de 0,2 μm para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, que se puede esterilizar en autoclave hasta 5 veces. Para su uso con los sistemas de purificación de agua Barnstead.
Consumible de repuesto para los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- LabTower™ EDI
- LabTower™ TII
- MicroPure™
- Smart2Pure™