Learn More
Thermo Scientific™ Filtro estéril de 0.2 μm para sistemas de purificación de agua Barnstead™
Reduzca las bacterias mediante el filtro estéril de 0,2 μm para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, que se puede esterilizar en autoclave hasta 5 veces.
Marca: Thermo Scientific™ 09.1003
Detalles adicionales : Peso : 0.03420kg
Descripción
Reduzca las bacterias mediante el filtro estéril de 0,2 μm para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, que se puede esterilizar en autoclave hasta 5 veces. Para su uso con los sistemas de purificación de agua Barnstead.
Consumible de repuesto para los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- LabTower™ EDI
- LabTower™ TII
- MicroPure™
- Smart2Pure™
Especificaciones
Filtro estéril, 0,2 µm | |
GenPure, GenPure xCAD, LabTower EDI, GenPure Pro | |
Filtro de punto de dispensación |