Learn More
Thermo Scientific™ Filtro estéril de 0.2 μm para sistemas de purificación de agua Barnstead™
Reduzca las bacterias mediante el filtro estéril de 0,2 μm para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, que se puede esterilizar en autoclave hasta 5 veces.
Marca: Thermo Scientific™ 50157375
Detalles adicionales : Peso : 0.06820kg
Descripción
Reduzca las bacterias mediante el filtro estéril de 0,2 μm para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™, que se puede esterilizar en autoclave hasta 5 veces. Para su uso con los sistemas de purificación de agua Barnstead.
Consumible de repuesto para los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:
- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- LabTower™ EDI
- LabTower™ TII
- MicroPure™
- Smart2Pure™
- Smart2Pure™ Pro
Especificaciones
Filtro de punto de dispensación | |
Filtro esterilizado de 0,1 μm | |
Sistema de purificación de agua | |
Smart2Pure Pro |