Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo
Tomamuestras rápido y fácil de usar con un diseño GMP, lo que significa que se puede pelar y limpiar muy rápidamente. El Tomamuestras de Bolsillo Sampling Systems™ es adecuado para tomar muestras discretas de zonas de polvos y gránulos de flujo libre.
Marca:  Sampling Systems™ 1220B-1500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869231
  • 826.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L de alta calidad con PTFE o núcleo interior de acero inoxidable 316L
  • Para tomar muestras discretas de varios niveles
  • Adecuado para polvos de flujo libre
  • Mango de bayoneta que permite un funcionamiento sencillo
  • La funda de sellado permite vaciar un bolsillo en un tiempo
  • Los tomamuestras se suministran con puntas puntiagudas de serie
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
5 Bolsillos
20 mL
1500 mm
Acero inoxidable (316L)
Varilla de Soporte de Acero Inoxidable
25 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo > Longitud: 1500 mm