Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo
Tomamuestras rápido y fácil de usar con un diseño GMP, lo que significa que se puede pelar y limpiar muy rápidamente. El Tomamuestras de Bolsillo Sampling Systems™ es adecuado para tomar muestras discretas de zonas de polvos y gránulos de flujo libre.
Marca:  Sampling Systems™ 1220J-900
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819241
  • 1290.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L de alta calidad con PTFE o núcleo interior de acero inoxidable 316L
  • Para tomar muestras discretas de varios niveles
  • Adecuado para polvos de flujo libre
  • Mango de bayoneta que permite un funcionamiento sencillo
  • La funda de sellado permite vaciar un bolsillo en un tiempo
  • Los tomamuestras se suministran con puntas puntiagudas de serie
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
3 Bolsillos
90 mL
900 mm
Acero inoxidable (316L)
Varilla de Soporte de Acero Inoxidable
40 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sampling Systems™ Tomamuestras de Bolsillo > Longitud: 900 mm