Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca:  BRAND™ 36180
49.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17480144
  • 50.45€ / paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Límites de error según clase A, DIN EN ISO 1042
  • Incluye un certificado de lote
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 ºC (esterilización en autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    500 ml
    Tapón de PP
    0,25 ml
    A
    PMP
    Junta esmerilada: NS 19/26
    Autoclavable
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    BRAND™ PMP Class A Measuring Flask > Capacidad (métrico): 500 mL