Learn More
BRAND™ PMP Class A Measuring Flask
PMP flask with polypropylene stopper
Marca:  BRAND™ 36178
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10465243
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Límites de error según clase A, DIN EN ISO 1042
  • Incluye un certificado de lote
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 ºC (esterilización en autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    250 ml
    Tapón de PP
    0,15 mL
    A
    PMP
    Junta esmerilada: NS 19/26
    Autoclavable
    Videos
    • Brand BLAUBRAND
    SDS
    Documentos Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    BRAND™ PMP Class A Measuring Flask > Capacidad (métrico): 250 mL