missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Plunger for Acura™ Capillary Micropipettes
ETFE-tipped stainless steel micropipette plunger. Socorex™ Plunger for Acura™ Capillary Micropipettes is designed with matching cap and tip color codes.
29.30€ - 69.80€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 100 a 200 μl |
---|---|
Cantidad | 5/paq. |
Tipo de producto | Émbolo de micropipeta |
Material | ETFE, acero inoxidable. |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10618271
|
Socorex™
342.005 |
Colector de acero inoxidable | Micropipeta Acura™ Capillar 846 de 1-5 µl | Acero |
29.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10499820
|
Socorex™
342.200 |
Pistón | Micropipeta Acura™ Capillar 846 de 100-200 µl | Rojo |
69.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Stainless steel construction.
- ETFE tip for chemical resistance.
- Matching cap and tip color code.
Especificaciones
De 100 a 200 μl | |
5/paq. | |
Émbolo de micropipeta | |
ETFE, acero inoxidable. |