Learn More
Socorex™ Émbolo para Acura™ Micropipetas capilares
Código de producto. 10618271
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 μL
De 100 a 200 μl
Color:
Acero
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
10618271 1 a 5 μL Acero paquete de 5
10499820 De 100 a 200 μl Rojo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618271 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 342.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.50€
    25.62€ / paquete de 5
    Ahorro 6.88€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Émbolo de micropipeta de acero inoxidable con punta ETFE. El émbolo Sotorex™ para micropipetas capilares Acura™ está diseñado con códigos de color de tapón y punta coincidentes.
  • Construcción de acero inoxidable.
  • Punta de ETFE para resistencia química.
  • Código de color de tapa y punta coincidente.
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 a 5 μL
Color Acero
Cantidad 5/paq.
Tipo de producto Émbolo de repuesto con capilares de vidrio
Para utilizar con (equipo) Acura Micropipeta Capillar 846
Material Acero inoxidable, ETFE