Learn More
Socorex™ Plunger for Acura™ Capillary Micropipettes
ETFE-tipped stainless steel micropipette plunger. Socorex™ Plunger for Acura™ Capillary Micropipettes is designed with matching cap and tip color codes.
Marca: Socorex™ 342.200
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Construcción de acero inoxidable.
- Punta de ETFE para resistencia química.
- Código de color de tapa y punta coincidente.
Información de órdenes
dimColor
Especificaciones
Pistón | |
Rojo | |
Émbolo de micropipeta | |
ETFE, acero inoxidable. |
De 100 a 200 μl | |
5/paq. | |
Micropipeta Acura™ Capillar 846 de 100-200 µl |