Learn More
Kimberly-Clark™ Mascarillas de estilo plisado con sujeción para las orejas Kimberly-Clark™ 47080 - 10 cajas x 50 mascarillas azules
Las mascarillas para laboratorio Kimberly-Clark™ proporcionan la protección y comodidad necesarias en un entorno de laboratorio y ayudan a reducir el riesgo de contaminación.
Especificaciones
Tamaño | Estándar |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Plisado |
Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001; Industrial Use Only |
Sin látex | Sí |
Descripción
Las mascarillas para laboratorio Kimberly-Clark™ proporcionan la protección y comodidad necesarias en un entorno de laboratorio y ayudan a reducir el riesgo de contaminación, mientras que su excelente capacidad de filtración y transpirabilidad garantizan un alto grado de comodidad y protección. Con la certificación EN14683 tipo I y diseñadas con una capa exterior que genera poca pelusa, son ideales para ofrecer protección en los procesos y cuentan con una excelente capacidad de filtrado de partículas y bacterias. Estas mascarillas de estilo plisado con sujeción para las orejas incluyen un sello para la nariz completamente ajustable y no contienen ni látex ni silicona. 10 estuches x 50 máscaras faciales univ. no estériles, lazos, estilo plisado, blancas (500 en total)
- Mascarillas de estilo plisado Kimberly-Clark™ con lazos 47090, blancas, 10 paquetes x 50 mascarillas (500 en total)
- Mascarillas de estilo plisado con sujeción para las orejas
- Certificación EN14683 tipo I
- Excelente capacidad de filtrado de bacterias y partículas
- Apenas generan pelusa para la protección en los procesos
- No estériles
Especificaciones
Estándar | |
Plisado | |
Sí |
No estéril | |
ISO 14001, ISO 9001; Industrial Use Only |