Learn More
Óxido de platino(IV) monohidrato, catalizador Adams, Pt 75 % mín., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12137-21-2 | H2O3Pt | 245.10 g/mol
176.00€ - 654.00€
CAS | 12137-21-2 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O3Pt |
Peso molecular (g/mol) | 245.10 |
Número MDL | MFCD00066964 |
Clave InChI | SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o |
PubChem CID | 11139377 |
Nombre IUPAC | dioxoplatino;hidrato |
SMILES | O.O=[Pt]=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11311629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012278.03 |
1 g |
176.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11301629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012278.06 |
5 g |
654.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Hydrogenation catalyst. Suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatics, carbonyls, nitriles, and nitro groupsPlatinum(IV) oxide monohydrate is used as a catalyst in hydrogenation, hydrogenolysis, dehydrogenation, and oxidation reactions in organic synthesis. It also finds application in ceramic industry, inorganic chemistry and in chemical synthesis. It is utilized for the selective reduction of alkenes without reducing nitro group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Catalizador de hidrogenación
- Adecuado para la reducción de enlaces dobles y triples, aromáticos, grupos nitro, carbonilos y nitrilos
12137-21-2 | |
245.10 | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
11139377 | |
O.O=[Pt]=O |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
dioxoplatino;hidrato |
Especificaciones
Platinum(IV) oxide monohydrate | |
Adams Catalyst | |
Negro a Marrón | |
H2O3Pt | |
MFCD00066964 | |
14,7527 | |
Insoluble in water,acid,aqua regiaSoluble in water and caustic potash solution; Insoluble in alcohol,acid and aqua regia. | |
O.O=[Pt]=O | |
245.10 | |
245.10 (227.09 Anhydrous) |
450°C | |
12137-21-2 | |
Polvo,S.A. > 85 m | |
PtO2·H2O | |
UN1479 | |
dioxoplatinum hydrate, platinum iv oxide monohydrate, platinum dioxide hydrate, platinum iv oxide hydrate, platinoxydhydrat, acmc-1bujp, platinum 1v oxide hydrate, pto2 h2o | |
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoplatino;hidrato | |
11139377 | |
Pt 75% min. |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272
Puede intensificar el fuego
oxidante.
P210-P220-P221-P280-P283-P306+P360-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 215-223-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TP2506020.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes