Learn More
WLD Tec™ Asa de inoculación de platino para microbiología
Marca:  WLD Tec™ 6.000.383
Código de producto. 10669652
  • 138.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Especificaciones
6 mm
Platinum
Asa de inoculación
1 unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
WLD Tec™ Asa de inoculación de platino para microbiología > Diámetro: 6mm