Learn More
Estándar de color platino-cobalto (Hazen) 500, Reagecon
Se utiliza para calibrar, controlar, calificar o validar instrumentos de medición de color.
502.32€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12077276
![]() |
Reagecon
HAZ500 |
1 L | Frasco de HDPE GL45 |
502.32€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Estándar de referencia de color platino-cobalto (Hazen), Material de referencia de color platino-cobalto (Hazen)
- Este estándar puede describirse como color platino-cobalto, Pt-Co, Hazen o APHA.
- Todas las descripciones son intercambiables.
- Este producto se utiliza ampliamente en la industria del agua y en varias otras industrias.
- El estándar cubre los requisitos del método ASTM D 1209.
- Este producto se prepara gravimétricamente de forma peso/peso.
- Tanto el soluto como el solvente se pesan en balanzas calibradas por los ingenieros de Reagecon utilizando pesas trazables OIML.
- Reagecon cuenta con acreditación ISO 17025 para la calibración de máquinas de pesado no automáticas (ref. INAB: 265C).
- El certificado del balance de la calibración resultante se emite de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17025.
- La concentración de cada estándar se verifica utilizando un espectrofotómetro calibrado de alto rendimiento de gama alta.
- La calibración del espectrofotómetro se controla utilizando estándares espectrofotométricos de alta pureza acreditados por la Guía ISO 34.
Especificaciones
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- PLATINUM COBALT COLOUR 500
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene hexacloroplatinato de dipotasio, dicloruro de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid 37%, dipotassium hexachloroplatinate, cobalt dichloride
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Estándar de color platino-cobalto (Hazen) 500, Reagecon