Learn More
BRAND™ Plastic Type 3 Graduated Pipettes
Polypropylene, high clarity.
145.00€ - 198.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Graduaciones | 0,1 ml |
Cantidad | 12 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11728168
|
BRAND™
27610 |
2 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10507651
|
BRAND™
27614 |
10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Especificaciones
8 mm | |
Polipropileno | |
0,1 ml | |
12 |