Learn More
BRAND™ Plastic Type 3 Graduated Pipettes
Polypropylene, high clarity.
Marca: BRAND™ 27610
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Especificaciones
8 mm | |
0,1 ml | |
0,02 mL | |
300 mm |
Polipropileno | |
12 | |
2 ml |