Learn More
BRAND™ Plastic Type 3 Graduated Pipettes
Polypropylene, high clarity.
Marca:  BRAND™ 27610
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11728168
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Resistente a roturas
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Especificaciones
    Especificaciones
    8 mm
    0,1 ml
    0,02 mL
    300 mm
    Polipropileno
    12
    2 ml