Learn More
Epredia™ Cajas de plástico para portaobjetos
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Capacidad para portaobjetos:
100 portaobjetos
25 portaobjetos
25 portaobjetos; 48 portaobjetos; 50 portaobjetos
50 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
Almacene un lote de portaobjetos en un pequeño espacio con las cajas de plástico para portaobjetos Thermo Scientific™ duraderos.
- Estructura de plástico de ABS duradero y revestimiento de corcho interno que protege los portaobjetos
- Para almacenar y proteger 25, 50 o 100 portaobjetos
- Una ficha índice se acopla a la tapa para anotar los títulos de los portaobjetos
- Las ranuras numeradas de la caja corresponden al índice de la tapa para mantener la organización
- Las tapas separan cajas de 25 y 50 portaobjetos para facilitar el almacenamiento y la recuperación
- Disponible en rojo, blanco o azul para la codificación por colores o según preferencia estética
- La caja de 50 portaobjetos se abre y se cierra utilizando un pestillo de plástico; la caja de 100 portaobjetos tiene una tapa articulada con un broche metálico
Dimensiones (cerrada)
Caja de 25 portaobjetos: 9,5 × 8,3 × 3,8 cm (5,5" × 3,375" × 1,25")
Caja de 50 portaobjetos: 21 × 8,5 × 3 cm (8,25" × 3,375" × 1,25")
Caja de 100 portaobjetos: 21 x 16 x 3 cm (8,25" x 6,375" x 1,25")
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos | 25 portaobjetos; 48 portaobjetos; 50 portaobjetos |
Color | Blanco |
Descripción | 100 cajas de portaobjetos; blanca |
El dispositivo tiene | 25, 48, 50 Slides |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8.25 x 6.375 x 1.25 in. (21 x 16 x 3.8 cm) |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Altura (métrico) | 3,8cm |
Longitud (imperial) | 8,25 in |
Longitud (métrico) | 21 cm |
Material | Plástico ABS |
Mostrar más |
Título del producto
Epredia™ Cajas de plástico para portaobjetos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido